75993
Palladium on activated charcoal
moistened with water, 10% Pd basis (based on dry substance)
Synonyme(s) :
Pd/C
About This Item
Produits recommandés
Forme
paste
Qualité
moistened with water
Contient
~50% water as stabilizer
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
10% Pd
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable