Principaux documents
755915
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
NaO213CCH=CH13CO2Na
Poids moléculaire :
162.02
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O=[13C](O[Na])/C=C/[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1,4+1;;
Clé InChI
MSJMDZAOKORVFC-CKJLVEDHSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable