752576
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable