Key Documents
755214
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
295-304 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable