753130
Barium bis(trifluoromethanesulfonimide)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: barium
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Clé InChI
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable