Principaux documents
751324
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
50 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27D3H41O2
Poids moléculaire :
403.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solution
Concentration
50 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
detection
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]/C([2H])=C1CC[C@@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
Clé InChI
JWUBBDSIWDLEOM-BOFGWHLFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 [3-epi-25(OH)D3] or (C3-epimer) is a metabolite of vitamin D3. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D3 which differs only at the C-3 position wherein -OH group at C-3 carbon is in the α orientation rather than in the β orientation.[1]
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 content in biological fluids via LC-MS/MS.[1]
Conditionnement
1 mL in ampule
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)