Principaux documents
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
Synonyme(s) :
Dichlorotris(2,2′-bipyrimidine-N1,N1′)ruthenium(II), Tris(2,2′-bipyrimide)ruthenium(II) dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H18Cl2N12Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
646.46
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Impuretés
≤15 wt. % ethylene glycol
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
Description générale
[Ru(bpm)3][Cl]2 is used as a photoredox catalyst in direct methoxycyclization reactions.
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Photoredox-assisted gold-catalyzed arylative alkoxycyclization of 1, 6-enynes
Mayans JG, et al.
Organic Letters, 22(8), 3045-3049 (2020)