Key Documents
746193
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG6-succinimidyl ester
Synonyme(s) :
25-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-23-oxo-4,7,10,13,16,19-hexaoxa-22-azapentacosanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG6-NHS ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H39N3O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
601.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
NHS ester
maleimide
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
InChI
1S/C26H39N3O13/c30-21(5-8-28-22(31)1-2-23(28)32)27-7-10-37-12-14-39-16-18-41-20-19-40-17-15-38-13-11-36-9-6-26(35)42-29-24(33)3-4-25(29)34/h1-2H,3-20H2,(H,27,30)
Clé InChI
AVCPTIUOZBWCKE-UHFFFAOYSA-N
Application
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 31.7 angstroms.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable