Key Documents
741809
Sigma-Aldrich
4-(Diethylamino)phenylboronic acid
95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16BNO2
Poids moléculaire :
193.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95.0%
Forme
solid
Pf
211-236 °C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable