Key Documents
739782
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
95%
Synonyme(s) :
Tributyl-(5-methylpyridin-2-yl)stannane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H33NSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514
Densité
1.106 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(C)cn1
InChI
1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-4-7-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3,5H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MVOHAZAWWAXIDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in Stille cross coupling reactions.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available