Merck
737372
4′-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Synonyme(s) :
4-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8ClFO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
80-85 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-17(15,16)12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(14)6-2-9/h1-8H
InChI key
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c