A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
CH3NO
Poids moléculaire :
45.04
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
eCl@ss:
32110208
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
analytical standard
Quality Segment
concentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube wall thickness
0.24 mm , ultra-thin wall
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
15N sensitivity
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamide solution
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.0 °F
Point d'éclair (°C)
87.8 °C