Principaux documents
727547
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-adamantylamine
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-(Methylamino)adamantane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.28
Numéro Beilstein :
2348926
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forme
lumps
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
Clé InChI
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable