Key Documents
727504
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-iodophenol
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.02
Numéro Beilstein :
2716290
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Composition
carbon, 29.1-32.2% elemental analysis
nitrogen, 5.7-6.3% elemental analysis
Pf
110-120 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
Clé InChI
GUGSDWSSHLBVST-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable