Principaux documents
723908
Sigma-Aldrich
D-Fructose-d12
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D12O6
Poids moléculaire :
192.23
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
119-122 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H][C@]1(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@](C([2H])([2H])O[2H])(O[2H])OC([2H])([2H])[C@]1(O[2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5+,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D,7D,8D,9D,10D,11D
Clé InChI
LKDRXBCSQODPBY-VVGOKITGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable