Key Documents
900378
Sigma-Aldrich
Jasmonic-2,4,4-d3-(acetyl-2,2-d2) acid
with variable deuteration on OD, ≥97 atom % D, ≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D5H13O3
Poids moléculaire :
215.30
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1[C@]([2H])(C/C=C\CC)[C@@H](C([2H])(C(O[R])=O)[2H])CC1([2H])[2H]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3