Principaux documents
72284
Sigma-Aldrich
meso-1,4-Diamino-2,3-butanediol dihydrochloride
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H12N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.07
Beilstein:
9506932
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Pf
~288 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NC[C@@H](O)[C@@H](O)CN
InChI
1S/C4H12N2O2.2ClH/c5-1-3(7)4(8)2-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2;2*1H/t3-,4+;;
Clé InChI
DUPMJOBILZRZTB-NDXJVULZSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Spacer for preparing linked dimers
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
D.S. Holmes et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 503-503 (1993)
J. Stepinski et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 49, 407-407 (1994)