Principaux documents
721441
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-piperazinemethyl)phenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H35BN2O4
Poids moléculaire :
402.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
125-130 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H35BN2O4/c1-20(2,3)27-19(26)25-14-12-24(13-15-25)16-17-8-10-18(11-9-17)23-28-21(4,5)22(6,7)29-23/h8-11H,12-16H2,1-7H3
Clé InChI
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable