Principaux documents
720836
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Synonyme(s) :
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
105-110 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
Clé InChI
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable