719919
Resomer® RG 752 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000
Synonyme(s) :
PLGA
Forme
(Powder or Solid or Chunk(s))
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 75:25
Poids mol.
Mw 4,000-15,000
Intervalle de dégradation
<6 months
Impuretés
≤0.1% Sulfated Ash (CONF0010 Conforms)
Viscosité
0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
Température de transition
Tg 42-46 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clé InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.