718203
Allyl methyl sulfone
96%
Synonyme(s) :
3-(Methylsulfonyl)-1-propene, MAS
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Point d'ébullition
244 °C (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)CC=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
WOPDMJYIAAXDMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.