Key Documents
717118
Sigma-Aldrich
6-Cyano-1H-indazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
128-135 °C
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-7-5-10-11-8(7)3-6/h1-3,5H,(H,10,11)
Clé InChI
QVGRVWCYOJDNQK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable