71440
N-cyclohexylsulfamate de sodium
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide N-cyclohexylsulfamique sodium salt, Acide cyclamique sodium salt, Acide cyclohexanesulfamique sodium salt, Cyclamate de sodium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
flakes
Sucrosité
30 × sucrose
Perte
≤1.0% loss on drying
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable