Key Documents
713465
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-methyluracil
≥98%
Synonyme(s) :
6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.56
Numéro Beilstein :
511456
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98%
≥98.0% (HPLC)
Forme
lumps
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)NC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
Clé InChI
SGLXGFAZAARYJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable