Key Documents
713430
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro Beilstein :
1621
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0%
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
Cc1c[nH]nc1C
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable