Principaux documents
711063
Sigma-Aldrich
Tributyl(perfluoroethyl)stannane
97%
Synonyme(s) :
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H27F5Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.430
pb
245-247 °C
Densité
1.253 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.C2F5.Sn/c3*1-3-4-2;3-1(4)2(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Clé InChI
QXRRWXQWODQKRG-UHFFFAOYSA-N
Application
Tributyl(perfluoroethyl)stannane can be used in the stannylation of cyclopropenes to yield stannylcyclopropenes, which are key building blocks for the synthesis of substituted cyclopropenes.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Synthesis and application of alkenylstannanes derived from base-sensitive cyclopropenes
Fordyce EAF, et al.
Organic Letters, 10(18), 3993-3996 (2008)