711004
Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene-13C6, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol-13C6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
Clé InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable