Principaux documents
709735
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
115-119 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable