Accéder au contenu
708917
(2-Methoxyethyl)methylamine
97%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.401
density
0.820 g/mL at 25 °C
functional group
amine, ether
SMILES string
CNCCOC
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-4-6-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KOHBEDRJXKOYHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1.7 °C - closed cup