Principaux documents
524336
Sigma-Aldrich
4-Bromoindole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.655 (lit.)
pb
283-285 °C (lit.)
Densité
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
Clé InChI
GRJZJFUBQYULKL-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromoindole may be used to synthesize:
  • clavicipitic acid, an ergot alkaloid
  • 4-bromodehydrotryptophan
  • 3-indolylacetonitrile derivative
  • marine alkaloid dictyodendrin B
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup