Key Documents
703443
Sigma-Aldrich
Taurine-1,1,2,2-d4
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Aminoethanesulfonic acid-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2D4H3NO3S
Poids moléculaire :
129.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2
Clé InChI
XOAAWQZATWQOTB-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable