605956
Taurine-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Aminoethane-13C2-sulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
N[13CH2][13CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1+1,2+1
Clé InChI
XOAAWQZATWQOTB-ZDOIIHCHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable