Principaux documents
697958
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.460
Densité
0.912 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.1 °F
Point d'éclair (°C)
51.7 °C