Principaux documents
696250
Sigma-Aldrich
Bis(1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-imidazol-2-ylidene)copper(I) trifluoroborate
Synonyme(s) :
Bis[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H72BCuF4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
927.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)c5c(cccc5C(C)C)C(C)C)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H37N2.BF4.Cu/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5;/h2*9-21H,1-8H3;;/q;;-1;+1
Clé InChI
CFCDDEHZQJMQJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Double carbonylation reaction
  • Hydrosilylation reactions
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Diez-Gonzalez, S. et al.
Organometallics, 25, 2355-2355 (2006)