Key Documents
69493
Sigma-Aldrich
Methyl triphenylmethyl ether
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methyl trityl ether, Trityl methyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.36
Numéro Beilstein :
1914067
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
81-83 °C
Chaîne SMILES 
COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
Clé InChI
IRMNIXXVOOMKKP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable