647209
4-(Diphenylamino)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-Formyltriphenylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
129-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15NO/c21-15-16-11-13-19(14-12-16)20(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
Clé InChI
UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable