Key Documents
672882
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylacetylene
90%
Synonyme(s) :
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4902
Densité
1.144 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
Clé InChI
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
45.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7.22 °C - closed cup