Principaux documents
670642
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pen(Trt)-OH
96%
Synonyme(s) :
Fmoc-β,β-dimethyl-Cys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H35NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
613.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95.5% (HPLC)
96%
Activité optique
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)C(O)=O
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
Clé InChI
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Ágnes Grenács et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13472-13481 (2017-09-28)
N-Terminally free but C-terminally amidated peptides Pen-SSACS-NH