Key Documents
668796
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-1-AminoTetralin, (S)-(+)-1-Aminotetraline
About This Item
Formule linéaire :
(C10H11)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro Beilstein :
2360279
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.565
Point d'ébullition
250 °C
Densité
1.010 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Application
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is a chiral amine that can be used:
  • To prepare a 2-pyridylmethylene-(S)-(+)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine containing pentanuclear trigonal bipyramidal [Co3Fe2] complex, which exhibits electron-transfer-coupled spin transition (ETCST) properties.
  • To prepare imine-substituted thiophene Schiff base compounds.
  • To derivatize macrocyclic diarylheptanoid compounds of biological importance.
Informations légales
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and antibacterial evaluation of macrocyclic diarylheptanoid derivatives
Lin H, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(16), 4070-4076 (2016)
Solvent-induced on/off switching of intramolecular electron transfer in a cyanide-bridged trigonal bipyramidal complex
Wei R-J, et al.
Dalton Transactions, 45(43), 17104-17107 (2016)
Crystal structures of four chiral imine-substituted thiophene derivatives
Hern'andez-T'ellez G, et al.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 72(3), 350-354 (2016)