Principaux documents
667994
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-furoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
134-138 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a palladium-catalyzed cross-coupling between heteroaryl carboxylic acids and aryl bromides leading to arylated heterocycles.[1] Also used in a palladium-catalyzed asymmetric hydrogenation.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J. Catal., 226, 52-52 (2003)
Pat Forgione et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11350-11351 (2006-08-31)
Aryl-substituted five-membered heteroaromatics have attracted great interest over the past years due to their presence in a large number of pharmaceuticals and natural products. Recently, an advance in the preparation of these scaffolds was achieved by employing a C-H functionalization