Key Documents
667706
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
Synonyme(s) :
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Impuretés
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
Pf
66-68 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable