Principaux documents
666939
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N,N-dimethylaniline
97%
Synonyme(s) :
(3-Bromophenyl)dimethylamine, 1-Bromo-3-dimethylaminobenzene, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-bromobenzene, 3-Bromo-N,N-dimethylaniline, 3-Bromo-N,N-dimethylbenzenamine, N-(3-Bromophenyl)dimethylamine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H5N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6015
Densité
1.402 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
CN(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to