Principaux documents
665150
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.458
pb
120-135 °C/0.5 mmHg
Densité
1.046 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of esters with heterocyclic bromides and chlorides leading to, for example, 4-pyridylpiperidinyl esters.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)