663956
Fmoc-Gln-(Trt)-OH-13C5,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
165-172 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1/i24+1,25+1,35+1,36+1,37+1,40+1,41+1
Clé InChI
WDGICUODAOGOMO-NRDFGKSTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable