Key Documents
663824
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoacetate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.520
Point d'ébullition
115-125 °C/0.3 mmHg
Densité
1.144 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=C(CC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2
Clé InChI
RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup