Key Documents
662720
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-2-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5604
Densité
1.495 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Application
Conversion to the corresponding pyridine carboxaldehyde via peroxide initiated NBS gem-dibromination followed by hydrolysis.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)