662682
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C([15N]=C([15NH2])CC2)=O)C1O
InChI
1S/C9H14N3O8P.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1,12+1;;
Clé InChI
INTPYBRGLGSMRA-RNONBHISSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable