659932
Buchwald Ligands Kit I
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Description générale
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Application
A kit containing 6 phosphine ligands used by the Buchwald Group in palladium-catalyzed aryl C- and N- coupling reactions.[1][2]
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.