Principaux documents
659657
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
Synonyme(s) :
PEG-b-PLA
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
PEG average Mn 750
PLA average Mn 1,000
Caractéristiques et avantages
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.