659568
Chloroform-13C,d
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
-63 °C (lit.)
Densité
1.517 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-VVKOMZTBSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash